Tisk…
2-(3-Bromophenyl)pyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO457560050EA 10890 CZK
ACRO457560050
2-(3-Bromophenyl)pyridine 97%
2-(3-Bromophenyl)pyridine
Vzorec: C₁₁H₈BrN
MW: 234,0900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09749846
CAS číslo: 4373-60-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %