Tisk…
Hledali jste: Mikrotomy
7  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: LEICA HISTOLOGY
Popis: With these blades it is easy to section a wide range of tissues. Edge encourages immediate ribboning. Premium edge geometry with 35° angle, so no adju...
Katalogové číslo: (631-0545)
Dodavatel: Slee
Popis: The CUT 6062 is a fully automated rotary microtome equipped with maintenance-free caged roller bearing guide ways and micrometre feed mechanism to pro...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PERS72-0114-0000)
Dodavatel: PERSONNA MEDICAL
Popis: Personna Plus® microtome blades with MicroCoat® coating.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (720-1964)
Dodavatel: Slee
Popis: The CUT 4062 is a manual rotary microtome equipped with maintenance-free caged roller bearing guide ways and micrometre feed mechanism to provide the ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Slee
Popis: This instrument is equipped with a fully automatic rotary microtome with extremely high mechanical stability, tolerance-free roller guides, and state ...
Katalogové číslo: (631-0561)
Dodavatel: Slee
Popis: The MEV floorstanding cryostat features convenient operation and a modern rotary microtome with motorised μm advance/return. The space-saving design i...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (631-0542)
Dodavatel: Slee
Popis: The CUT 5062 is a semi-automated rotary microtome designed for paraffin sections.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom