Tisk…
Hledali jste: Skelná vata a vata
12  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (24950.152)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Our silica wool is made from pure fused quartz fiber: amorphous, continuous, tangled, white, odorless, with no volatile component and no shot. Length,...
Měrná jednotka: 1 * 50 g
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Glass wool is often used as filter material in analytical processes and as supporting substance for drying agents in drying towers (e.g. to prevent “c...
Katalogové číslo: (734-2671)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Thorough machine processing provides consistent uniformity of shape and size for maximum efficacy in vial plugging. These high quality balls are very ...
Měrná jednotka: 1 * 2.000 KS
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: This glass wool can be used as a filter aid.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Extra fine.
Katalogové číslo: (HYPE60180-785)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Deactivated glass wool, 10 g, Sklolaminát, Bílá, 10 g
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: PanReac AppliChem
Popis: Glass wool, washed, technical grade, Sklolaminát, 1000 g
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Popis: Filter aids transform difficult precipitates and colloidal particles into a form which can be easily filtered. When slimy and strongly lyophilic, swel...
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Popis: This glass wool can be used for GC liners, packed GC columns etc.
Dodavatel: Merck
Popis: Wool plugs are often used in GC inlet liners to improve sample vaporization, and/or to keep non-volatile material from entering the column. They can a...
Katalogové číslo: (QUTW1186)
Dodavatel: QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
Popis: Loosely, fibre size 2 to12 μm.
Měrná jednotka: 1 * 500 g
Katalogové číslo: (BELC7750-22222)
Dodavatel: BELLCO GLASS INC.
Popis: Cotton roving made of 12 grain premium long fiber cotton.
Měrná jednotka: 1 * 1 kg
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom