Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Baterie a výlevky
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   PE, vented, for use with plastic jerricans with external thread (DIN 42).
Katalogové číslo: (332862K)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   PE, white, 3/4" screw thread
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   White drum taps made of HDPE, with screw thread.
Katalogové číslo: (331582B)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   PP, white, 3/4" screw thread
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  KOETTERMANN
Popis:   Swivel water taps are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) or ceramic.
Dodavatel:  KOETTERMANN
Popis:   Bench mounted gas tops are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) which is extremely durable synthetic rubber roofing membrane.
Dodavatel:  asecos
Popis:   These drum taps are made of stainless steel.
Dodavatel:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis:   These faucets can be simply placed on your drum for leakproof dispensing of flammable liquids. The brass construction with a polytetrafluoroethylene (...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 13
  1  2  Další