Tisk…
Hledali jste: L(+)-Histidin
16  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Popis: L(+)-Histidin 98.5-101.5% (dried basis) USP, Multi-Compendial, meets analytical specification of ChP, BP, JP, Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Popis: L(+)-Histidin 98.5-101.5% (dried basis) USP, FCC, Multi-Compendial, Macron Fine Chemicals™
Dodavatel: Avantor
Popis: L(+)-Histidin USP, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Katalogové číslo: (24581.134)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: L(+)-Histidin, TECHNICAL
Měrná jednotka: 1 * 25 g
Dodavatel: PanReac AppliChem
Popis: L(+)-Histidin base, BioChemica
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: USP, Pyrogen free
Katalogové číslo: (A1341.1000)
Dodavatel: PanReac AppliChem
Popis: L(+)-Histidin
Měrná jednotka: 1 * 1 kg
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: L(+)-Histidin ≥98%
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Storage: Store at Room Temperature (15-30 °C.)
L-histidine is one of the three amino acids with a basic side chain, and is very hydrophilic in ch...
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: L(+)-Histidin 98%
Dodavatel: Spectrum Chemical
Popis: BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: L-histidine is an essential amino acid with a basic side chain, and is hydrophilic in character
Katalogové číslo: (ICNA114060322)
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: L(+)-Histidin
Měrná jednotka: 1 * 100 g
Dodavatel: Merck
Popis: L(+)-Histidin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: L(+)-Histidin (not of animal origin) cell culture tested, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: L(+)-Histidin, Sigma-Aldrich®
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom