Tisk…
Hledali jste: Kyselina jantarová
19  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Kyselina jantarová ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: Kyselina jantarová ACS
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: Kyselina jantarová
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Kyselina jantarová 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Kyselina jantarová ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Kyselina jantarová ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Kyselina jantarová ≥99.0% ACS
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Succinic acid is a dicarboxylic acid that occurs in nature in such organisms as fungi and lichens. In eukaryotes, succiniate, the anion of succinic ac...
Katalogové číslo: (SPCMS1686-500GM)
Dodavatel: Spectrum Chemical
Popis: Succinic acid ≥99% FCC
Měrná jednotka: 1 * 500 g
Dodavatel: Merck
Popis: Kyselina jantarová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: Kyselina jantarová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: Kyselina jantarová, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo: (LACH10035AP0G01001)
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Popis: Kyselina jantarová
Měrná jednotka: 1 * 100 g
Dodavatel: Merck
Popis: Kyselina jantarová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: Kyselina jantarová, Sigma-Aldrich®
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom