Tisk…
Hledali jste: p-Fenylendiamin
9  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: p-Fenylendiamin 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: p-Fenylendiamin 99+%
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: P-Phenylenediamine is an anti-fade reagent added to the mounting medium in fluorescence microscopy to retard photobleaching of fluorescein and other f...
Dodavatel: Merck
Popis: p-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo: (LACH40045-APO-G025)
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Popis: p-Fenylendiamin
Měrná jednotka: 1 * 25 g
Dodavatel: Merck
Popis: p-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: p-Fenylendiamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: p-Fenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo: (EHERC16058000)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Popis: p-Fenylendiamin
Měrná jednotka: 1 * 0,1 g
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom