Tisk…
Hledali jste: Dimethyl glutarate
5  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Dimethyl glutarate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Dimethyl glutarate ≥98%
Katalogové číslo: (SPCMD2948-200LTBL)
Dodavatel: Spectrum Chemical
Popis: Dimethyl Glutarate is used in de-icing and anti-icing applications, construction and road applications, and release and binders agents.
Měrná jednotka: 1 * 200 L
Dodavatel: Merck
Popis: Dimethyl glutarate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo: (EHERC14034900)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Popis: Dimethyl glutarate
Měrná jednotka: 1 * 0,25 g
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom