Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Perchloric acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK.
SearchResultCount:"43"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Perchloric acid ≥70%, AnalaR NORMAPUR® ACS analytical reagent
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Perchloric acid 65%, NORMATOM® for trace metal analysis
Měrná jednotka:  1 * 2,5 l
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM® volumetric solution
Katalogové číslo: (20587.296)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Perchloric acid ≥70%, GPR RECTAPUR®
Měrná jednotka:  1 * 1 l
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Perchloric acid 65 - 71%, NORMATOM®, ultrapure for trace metal analysis
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1062901
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid
Měrná jednotka:  1 * 1 l
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Ready to use test solutions (TS).
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 43
  1  2  3  4  5  6  Další
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping