Tisk…
Hledali jste: Polyethylenglykol 400
12  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Polyethylenglykol 400, GPR RECTAPUR®
Katalogové číslo: (U216-07)
Dodavatel: Avantor
Popis: Polyethylenglykol 400, liquid, J.T.Baker®
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Polyethylenglykol 400
Katalogové číslo: (APOSBIA22030-1L)
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: Polyethylenglykol 400 BioChemica
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Polyethylenglykol 400
Dodavatel: PanReac AppliChem
Popis: Polyethylenglykol 400 BP, USP, NF, Reag. Ph. Eur., pharma grade
Dodavatel: Merck
Popis: Polyethylenglykol 400, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: Polyethylenglykol 400, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: Polyethylenglykol 400 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo: (81284-1G)
Dodavatel: Merck
Popis: Polyethylenglykol 400, Supelco®
Měrná jednotka: 1 * 1 g
Dodavatel: Merck
Popis: Polyethylenglykol 400, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: Polyethylenglykol 400, Sigma-Aldrich®
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom