Tisk…
Teploměr-vlhkoměr digitální s alarmem, Traceable®
620-1674EA 2560 CZK
VWRI620-1674
Teploměr-vlhkoměr digitální s alarmem, Traceable®
Ze zařízení lze odečítat hodnoty až ze vzdálenosti 30 metrů (433 Mhz), umí přijímat a zobrazovat hodnoty až od třech bezdrátových modulů. Ty lze připojit k jedné základní jednotce, která zobrazuje teplotu a vlhkost tohoto zařízení a třech dalších bezdrátových modulů.
  • Data transmitted every 30 seconds
  • Trend indicators: Rising or falling
  • Maximum/minimum display
  • Audible alarms on modules
  • Jumbo digits
  • IP 20
Certifikace: Certifikátem Traceable® splňuje požadavky standardů NIST. Dodržování ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Informace o dodávce: s bezdrátovými moduly.