Tisk…
O-Diphenylphosphinylhydroxylamine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO461850010EA 11330 CZK
ACRO461850010 ACRO461850050
O-Diphenylphosphinylhydroxylamine 96%
O-Diphenylphosphinylhydroxylamine
Vzorec: C₁₂H₁₂NO₂P
Bod tání: 104 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD12755701
CAS číslo: 72804-96-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %