Tisk…
VWR® INCU-Line® ILPR, Inkubátory chlazené pomocí Peltierova článku
Dodavatel: VWR
VWR®
390-1032EA 103950 CZK
390-1032 390-1033
VWR® INCU-Line® ILPR, Inkubátory chlazené pomocí Peltierova článku
Inkubátory chlazené pomocí Peltierova článku vykazují výbornou teplotní stabilitu a rovnoměrnost. Jsou energeticky účinné a šetří životní prostředí, mají nízkou úroveň hluku a díky absenci kompresoru téměř nulové vibrace. Komora je uzavřená a nedochází k vysoušení vzorků. Inkubátory s nucenou cirkulací vzduchu pracují v rozmezí teplot 0...+70 °C (max. 20 °C pod teplotou okolí), mají vnitřní nerezovou komorou (DIN1.4301) a plášť z nerezové oceli, pevné vnější dveře a vnitřní skleněné dveře. Moderní intuitivní ovladač se 7palcovým dotykovým barevným displejem zobrazuje aktuální teplotu, nastavenou teplotu a čas aktuálního programu.
  • vnitřní paměť (s kapacitou 10 000 záznamů)
  • USB rozhraní na předním panelu (pro přenos dat pomocí USB klíče)
  • hodiny s reálným časem (zobrazují datum a čas)
  • časovač (nastavitelný od 1 min do 365 dní nebo nepřetržitý provoz)
  • displej zobrazuje uplynulý nebo zbývající čas aktuálního programu
  • průchodka (30 mm Ø vlevo)
  • jednotky INCU-Line IL 56PR a IL 112PR jsou stohovatelné způsobem 2× IL 56 PR nebo 2× IL 112PR bez potřeby stohovacího adaptéru, jednotku IL 56PR je možné umístit na jednotku IL 112PR. Jednotky IL 240PR nejsou stohovatelné
Uživatel může na dotykovém panelu prohlížet tři různá okna, pohyb mezi okny se uskutečňuje posunutím prstu doprava nebo doleva.
V režimu Quick change může uživatel snadno měnit nastavenou teplotu a čas bez zastavení aktivního programu.
Stav zařízení je indikován symboly na displeji. Symboly informují o tom, že jednotka:
*provádí chlazení nebo ohřev (aktuální režim/status: ramp)
*jednotka zahájila režim „set temperature“ (časovač se spustí)
*ventilátor (rychlost nelze upravovat) je v provozu (100% během režimu: ramp nebo: set temperature)
*vnitřní LED osvětlení rozsvíceno (při otevřených dveřích)
*má otevřené nebo zavřené dveře
K ochranným prvkům patří termostat 3,3 třídy nastavitelný k ochraně před překročením limitních teplot, který chrání vzorky a inkubátor, zvukový a vizuální alarm otevřených dveří, teplotní alarmy, kontrolní systém při výpadku napájení, alarm při selhání teplotního čidla a autodiagnostická funkce.
Informace o príslušenství: Standardní náhradní volitelné police mají maximální pracovní nosnost 25 kg na polici. Volitelné zpevněné nerezové police pro jednotky IL 240PR mají maximální pracovní nosnost 100 kg na polici. Maximální zatížení komory je uvedeno v technické specifikaci. Volitelný software Basic Software pro modely ILPR dodávaný na USB klíči umožní uživateli stáhnout údaje z vnitřní paměti.
Informace o dodávce: Všechny jednotky jsou dodávány se dvěma nerezovými drátěnými policemi, s výjimkou modelů IL 240PR které jsou dodávány se třemi policemi, se zkušebním certifikátem (testováno při 37 °C), se dvěma klíči k zámku dvířek a s vícejazyčným návodem na CD.