Tisk…
Teploměr digitální, Traceable
Dodavatel: VWR, part of Avantor
Traceable®
620-2023EA 1960 CZK
620-2023 620-1661 VWRU61161-336
Teploměr digitální, Traceable
Teploměry Teploměry digitální
Teploměr je vhodný pro měření teploty v mrazácích, vodních lázních, vyhřívaných blocích, inkubátorech a chladničkách. Díky senzoru v lahvi s roztokem jsou eliminovány dočasné výkyvy teploty.
  • displej současně zobrazuje vysokou, nízkou a aktuální teplotu
  • funkce programovatelného alarmu s přesností 1,0 °C
  • výstražný signál pokračuje, i když se teplota vrátí do nastaveného intervalu
Waterproof probe (L×Ø: 19×8 mm) or bottle-buffered sensor, with 3 metre cable.
Certifikace: Compliance with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z541-1 and 9001. Traceability to NIST. Patented unit fulfils all CDC thermometer and vaccine thermometer requirements.
Informace o dodávce: s certifikátem Traceable, s otočným stojánkem, s držákem na stěnu, se suchým zipem a bateriemi.