Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (16)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
misky-treci-s-tlouckem
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/69/18989569.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Mortar with pestle, VWR®, Achát, 10 ml, Ø: 50 mm, Ø vnitř.: 40 mm
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Mortar with pestle, Achát, 125 ml, Ø: 100 mm, Ø vnitř.: 80 mm, Hloubka: 33 mm
Dodavatel:  Brand
Popis:   Mortar with pestle, Melamin-formaldehyd, Výška: 90 mm, Ø: 150 mm
Katalogové číslo: (39791.KT)
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Agate. High quality with flawless grinding surface.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (39792.KT)
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Agate. High quality with flawless grinding surface.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Retsch GmbH
Popis:   Agate. High quality with flawless grinding surface.
Katalogové číslo: (NUNC533669)
Dodavatel:  NUNC
Popis:   Mortar with Pestle, Sterile kit, Nunc™, HDPE
Měrná jednotka:  1 * 50 KS
Katalogové číslo: (410-0102)
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Popis:   Mortar with pestle, Lité železo, 165 ml, Výška: 60 mm, Ø: 100 mm, Ø vnitř.: 90 mm, Hloubka: 47 mm
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 10
  1  2  Další