Tisk…
Inteligentní nabíječka baterií, Jupiter™
Dodavatel: 3M
Jupiter™
111-2154EA 10970 CZK
111-2154 111-2369
Inteligentní nabíječka baterií, Jupiter™
Baterie
Inteligentní nabíječka, která přeruší nabíjení, když je baterie plně nabitá. Pro použití s balením baterií pro jednotku s pohonem vzduchu Jupiter™