Tisk…
Brýle bezpečnostní, Tora™
Dodavatel: 3M
MMMATORA3EA 236 CZK
MMMATORA3
Brýle bezpečnostní, Tora™
Brýle bezpečnostní
Ochranné brýle 3M ™ Tora ™ se zakřiveným bronzovým PC zorníkem pro vynikající periferní vidění a boční ochranu.
  • k dispozici je i nastavitelná šňůrka na krk, pro bezstarostné používání
  • zvýšená odolnost a viditelnost díky úpravě proti zamlžení a poškrábání
  • nízká hmotnost pouhých 22 g
Certifikace: EN 166:2001, 1 FT