Tisk…
FreeZone® Triad™ lyofilizační systém
Dodavatel: Labconco
FreeZone® Triad™
535-0412EA 1377820 CZK
535-0413 LBCP7400040 LBCP794001040 535-0412 535-0411 535-0210
FreeZone® Triad™ lyofilizační systém
Lyofilizátory
FreeZone® Triad ™ systém pro lyofilizaci je stolní lyofilizátor pro 4 vzorky na levé straně a s mrazením na polici a funkcí stoppering. Police pojme až 441×3 ml lahviček séra a čtyři ventily pro připojení baněk nebo ampulí. Lze spustit vzorky pro oba typy lyofilizace najednou. Komora předběžně zmrazí vzorky, aby ušetřila peníze a čas, což eliminuje potřebu pro samostatnou mrazničku a přepravu produktu.
  • Mikroprocesorem řízené programování teploty od −55 do +50 °C během zahájení chlazení a −75 °C během předběžného zmrazení
  • Funkce alarmu pro kontrolu teploty a vakua
  • Chladicí systémy o výkonu ¹/₃ hp se ochladí na –85 ° C pro zpracování vzorků s nízkými eutektickými body
  • Odmrazování Hot-Gas je také součástí spínače a automatického vypnutí, když chladivo dosáhne 65 °C nebo po 3 hodinách
  • Nerezová nádoba na kondenzát s vypouštěcí hadicí
Systém Triad™ má zabudovaný systém Stoppering pro uzavírání vialek pod vakuem - bez nutnosti připojení na zdroj stlačeného plynu.
Informace pro objednávání: Informace pro objednávání: vakuové čerpadlo s výkonem nejméně 144 litrů za minutu, maximálním tlakem 0,002 mbar,” olivky pro vakuovou hadici ³/₄" I.Ø, sušicí tácy a lyofilizované sklo (pokud se nejedná o objemové lyofilizace) nejsou součástí dodávky zařízení, objednávejte je prosím zvlášť. Pro více informací kontaktujte prosím svého obchodního zástupce Avantor.