Tisk…
Hliník ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 22 mm (0.87 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
10778.BQEA 5870 CZK
10778.BQ 10778.BU
Hliník ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 22 mm (0.87 in)
Hliník
Vzorec: Al
MW: 26,98 g/mol
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321