Tisk…
Hliník ≥99.997% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
11376.IPEA 34280 CZK
11376.IP 11376.GL 11376.GH
Hliník ≥99.997% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Hliník
Vzorec: Al
MW: 26,98 g/mol
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321