Tisk…
Hliník ≥99.995% (metals basis), ultrathin foil, Thickness: 0.0075 µm
Dodavatel: Thermo Scientific
40682.HFEA 22310 CZK
40682.HF 40682.DH 40682.DJ
Hliník ≥99.995% (metals basis), ultrathin foil, Thickness: 0.0075 µm
Hliník
Microelectronics, contacts and coatings
Vzorec: Al
MW: 26,98 g/mol
Bod varu: 2327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321