Hliník ≥99.999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
42257.18EA
8000
CZK
42257.18
42257.09
42257.30
Hliník ≥99.999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Hliník
Vzorec:
Al MW: 26,98 g/mol Bod varu: 2327 °C (1013 hPa) Bod tání: 660 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS číslo: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |