Hliník ≥99.999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
42324.30EA
12080
CZK
42324.30
42324.09
42324.18
Hliník ≥99.999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Hliník
Vzorec:
Al MW: 26,98 g/mol Bod varu: 2327 °C (1013 hPa) Bod tání: 660 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS číslo: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |