Indium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
00155.G2EA
8340
CZK
00155.G2
00155.0K
Indium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Indium
Vzorec:
In MW: 114,82 g/mol Bod varu: 2000 °C (1013 hPa) Bod tání: 156 °C Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS číslo: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |