Tisk…
Indium ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
10614.09EA 4840 CZK
10614.09 10614.18
Indium ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Indium
Vzorec: In
MW: 114,82 g/mol
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 156 °C
Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134048
CAS číslo: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971