Tisk…
Indium ≥99.99% (metals basis), spheres, Ø 1 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
40339.18EA 15720 CZK
40339.18 40339.30 40339.06
Indium ≥99.99% (metals basis), spheres, Ø 1 mm (0.04 in)
Indium
Vzorec: In
MW: 114,82 g/mol
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 156 °C
Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134048
CAS číslo: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971