Tisk…
Indium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL264091-20GEA 18170 CZK
SIAL264091-20G
Indium, Sigma-Aldrich®
Indium
Vzorec: In
MW: 114,82 g/mol
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 156 °C
Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134048
CAS číslo: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971