Indium ≥99.99% (metals basis), powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
11024.14EA
17300
CZK
11024.14
11024.06
Indium ≥99.99% (metals basis), powder -325 mesh
Indium
Vzorec:
In MW: 114,82 g/mol Bod varu: 2072 °C Bod tání: 156,6 °C Hustota: 7,31 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS číslo: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 UN: 3089 ADR: 4.1,III |