Tisk…
Indium, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL203432-5GEA 11380 CZK
SIAL203432-5G SIAL203432-25G
Indium, powder, Sigma-Aldrich®
Indium
Vzorec: In
MW: 114,82 g/mol
Hustota: 7,31 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134048
CAS číslo: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III