Tisk…
Uhlík aktivní ≥98.5%, powder, Purum ≤40 μm (75%), Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
05120-1KGEA 4240 CZK
05120-1KG 05120-5KG
Uhlík aktivní ≥98.5%, powder, Purum ≤40 μm (75%), Fluka™
Uhlík aktivní
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: C
MW: 12,01 g/mol
Bod tání: 3550 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Loss on drying (105°C) Max. 7 %
Granulation ≤ 40 µm Min.75 % complying
Residue on ignition Max. 7 %
Iron (Fe) Max. 0.3 %
Vapor Pressure <0.1 mmHg ( 20 °C)
Autoignition Temperature 842 °F
Resistivity 1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Form powder