Glassy carbon, powder 200-400 µm Type 1
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
42130.09EA
2330
CZK
42130.09
42130.18
42130.A1
42130.30
Glassy carbon, powder 200-400 µm Type 1
Glassy carbon
Vzorec:
C MW: 12,01 g/mol Bod tání: 3652 °C Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS číslo: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01818 |