Tisk…
Glassy carbon, powder 2000-3150 µm Type2
Varování
42515.A1EA 39050 CZK
42515.A1
Glassy carbon, powder 2000-3150 µm Type2
Glassy carbon
Vzorec: C
MW: 12,01 g/mol
Bod tání: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818