Grafit ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.254 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
10832.CGEA
3570
CZK
10832.CG
10832.VA
10832.VU
Grafit ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.254 mm (0.01 in)
Grafit
Vzorec:
C MW: 12,01 g/mol Bod tání: 3827 °C Hustota: 1,12 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00144065 CAS číslo: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |