Tisk…
Grafit (natural) ≥99.9995% (metals basis), powder -100 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
14735.TDEA 29100 CZK
14735.TD 14735.TC 14735.TB 14735.TA
Grafit (natural) ≥99.9995% (metals basis), powder -100 mesh
Grafit
Vzorec: C
MW: 12,01 g/mol
Bod tání: 3827 °C
Hustota: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144065
CAS číslo: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560