Tisk…
Grafit ≥99.9995% (metals basis), rods, Length: 152mm (6in), Ø 6.15mm (0.242in)
Dodavatel: Thermo Scientific
14738.KDEA 15240 CZK
14738.KD
Grafit ≥99.9995% (metals basis), rods, Length: 152mm (6in), Ø 6.15mm (0.242in)
Grafit
Vzorec: C
MW: 12,01 g/mol
Bod tání: 3827 °C
Hustota: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144065
CAS číslo: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560