Tisk…
Grafit, plate, Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
41831.GHEA 6150 CZK
41831.GH
Grafit, plate, Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Grafit
Vzorec: C
MW: 12,01 g/mol
Bod tání: 3827 °C
Hustota: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144065
CAS číslo: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560