křemík ≥99.5% (metals basis), crystalline powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
12681.36EA
15760
CZK
12681.36
12681.22
12681.09
křemík ≥99.5% (metals basis), crystalline powder -325 mesh
křemík
Vzorec:
Si MW: 28,09 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085311 CAS číslo: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 UN: 1346 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,08635 |