Tisk…
křemík ≥99.999% (metals basis), crystalline powder -100+325 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
36212.09EA 2080 CZK
36212.09 36212.30 36212.18
křemík ≥99.999% (metals basis), crystalline powder -100+325 mesh
křemík
Vzorec: Si
MW: 28,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635