křemík ≥99.999% (metals basis), granular virgin poly fines
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
38542.22EA
4290
CZK
38542.22
38542.36
38542.14
křemík ≥99.999% (metals basis), granular virgin poly fines
křemík
Vzorec:
Si MW: 28,09 g/mol Bod varu: 2355 °C (1013 hPa) Bod tání: 1410 °C Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085311 CAS číslo: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 Merck Index: 12,08635 |