Tisk…
křemík ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
40891.KSEA 17370 CZK
40891.KS
křemík ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
křemík
Vzorec: Si
MW: 28,09 g/mol
Bod varu: 2355 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1410 °C
Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635