Tisk…
křemík ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 0.828cm (0.326 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
44625.DMEA 7660 CZK
44625.DM
křemík ≥99.999% (metals basis), rods, Ø 0.828cm (0.326 in)
křemík
Vzorec: Si
MW: 28,09 g/mol
Bod varu: 2355 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1410 °C
Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635