Tisk…
cín ≥99.998% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 13 mm (0.51 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
00788.06EA 3850 CZK
00788.06 00788.14
cín ≥99.998% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 13 mm (0.51 in)
cín
Vzorec: Sn
MW: 118,71 g/mol
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587