Tisk…
cín ≥99.8% (metals basis), powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
10379.22EA 1350 CZK
10379.22 10379.36 10379.A3
cín ≥99.8% (metals basis), powder -325 mesh
cín
Vzorec: Sn
MW: 118,71 g/mol
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09587