Tisk…
cín ≥99.9985% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
11456.GHEA 26460 CZK
11456.GH 11456.FF 11456.FI
cín ≥99.9985% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
cín
Vzorec: Sn
MW: 118,71 g/mol
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587