cín ≥99.9985% (metals basis), rods, Puratronic®, Length: 160 mm, Ø 6 mm (0.2 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
11472.DPEA
5670
CZK
11472.DP
11472.HS
cín ≥99.9985% (metals basis), rods, Puratronic®, Length: 160 mm, Ø 6 mm (0.2 in)
cín
Vzorec:
Sn MW: 118,71 g/mol Bod varu: 2270 °C (1013 hPa) Bod tání: 232 °C Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00133862 CAS číslo: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |