Tisk…
cín ≥99.85% (metals basis), plate, Thickness: 3.2 mm (0.13 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
12602.GHEA 3640 CZK
12602.GH 12602.HP
cín ≥99.85% (metals basis), plate, Thickness: 3.2 mm (0.13 in)
cín
Vzorec: Sn
MW: 118,71 g/mol
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587