Tisk…
cín ≥98.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
41604.VEEA 3880 CZK
41604.VE 41604.CL 41604.VA
cín ≥98.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
cín
Vzorec: Sn
MW: 118,71 g/mol
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587