Tisk…
Cer ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
00065.18EA 4640 CZK
00065.18 00065.30
Cer ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Cerium
Vzorec: Ce
MW: 140,12 g/mol
Bod varu: 3468 °C (1013 hPa)
Bod tání: 795 °C
Hustota: ∼6,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010924
CAS číslo: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1,II