Zlato ≥99.9% (metals basis), wire, Length: 4.88m (16ft), Ø 0.0127 mm (0.0005 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
14353.KSEA
9060
CZK
14353.KS
Zlato ≥99.9% (metals basis), wire, Length: 4.88m (16ft), Ø 0.0127 mm (0.0005 in)
Zlato
Vzorec:
Au MW: 196,97 g/mol Bod varu: 2800 °C (1013 hPa) Bod tání: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS číslo: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |