Zlato ≥99.95% (metals basis), semispherical shot, Premion® ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
40317.06EA
45020
CZK
40317.06
40317.03
40317.14
Zlato ≥99.95% (metals basis), semispherical shot, Premion® ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Zlato
Vzorec:
Au MW: 196,97 g/mol Bod varu: 2800 °C (1013 hPa) Bod tání: 1063 °C Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS číslo: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |